Principaux documents
R539503
8-(3,5-DIMETHYL-PYRAZOL-1-YL)-7-HEPTYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H26N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.447
Numéro MDL:
Autres remarques