Principaux documents
R539058
ETHYL (2-{[(1H-BENZIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)ACETYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.459
Numéro MDL:
Autres remarques