Principaux documents
R536091
2,4-DICHLORO-6-{(E)-[(2-HYDROXY-5-NITROPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.126
Numéro MDL:
Autres remarques