Documents
R535966
2,4-DICHLORO-6-{(E)-[(2-HYDROXYPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.128
Numéro MDL:
Autres remarques