Documents
R532770
(4-CHLORO-2,5-DIMETHOXY-PHENYL)-(4-FLUORO-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.728
Numéro MDL:
Autres remarques