Principaux documents
R530476
7-ETHOXY-2,8-DIMETHYL-3-(4-PROPYL-PHENOXY)-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.434
Numéro MDL:
Autres remarques