Principaux documents
R528439
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H30N6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.655
Numéro MDL:
Autres remarques