Principaux documents
R525561
(1-BENZOYLAMINO-2-ETHYLSULFANYL-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H27INOPS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.487
Numéro MDL:
Autres remarques