Principaux documents
R523755
6-PHENYL-5-PHENYLSULFANYL-IMIDAZO(2,1-B)THIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.427
Numéro MDL:
Autres remarques