Principaux documents
R523704
4-DIETHYLSULFAMOYL-N-(1,1-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-THIOPHEN-3-YL)N-P-TOLYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.591
Numéro MDL:
Autres remarques