Principaux documents
R523593
N-(1,1-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-THIOPHEN-3-YL)-3-NITRO-N-P-TOLYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.403
Numéro MDL:
Autres remarques