Principaux documents
R519944
3,5-DINITRO-BENZOIC ACID (4-METHOXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.286
Numéro MDL:
Autres remarques