Principaux documents
R518689
4-ALLYL-5-PHENOXYMETHYL-4H-(1,2,4)TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.321
Numéro MDL:
Autres remarques