Principaux documents
R510009
METHYL 2-[(3-PYRIDINYLCARBONYL)AMINO]-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.382
Numéro MDL:
Autres remarques