Key Documents
R508187
N-(2-BENZOYL-4-CHLORO-PHENYL)-2-(2-NITRO-PHENOXY)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.817
Numéro MDL:
Autres remarques