Principaux documents
R502677
4-METHYL-6-OXO-6H-BENZO[C]CHROMEN-3-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-3-METHYLBUTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H25NO6
Poids moléculaire :
459.503
Numéro MDL:
Autres remarques