Principaux documents
R502588
7-(4-TERT-BUTYL-BENZYLOXY)-6-METHYL-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA(C)CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.473
Numéro MDL:
Autres remarques