Principaux documents
R501395
BUTYL {[7-(2-BUTOXY-2-OXOETHOXY)-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-9-YL]OXY}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.502
Numéro MDL:
Autres remarques