Documents
R499064
6-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-4-(2,4-DICHLOROPHENYL)-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13Cl3N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.712
Numéro MDL:
Autres remarques