Principaux documents
R498807
2-AMINO-4-(2-NITRO-PHENYL)-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.3
Numéro MDL:
Autres remarques