Documents
R496421
2-(3-((2-HO-BENZOYL)-HYDRAZONO)2-OXO-2,3-DIHYDRO-INDOL-1-YL)-N-M-TOLYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.451
Numéro MDL:
Autres remarques