Principaux documents
R495387
5-PHENYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID FURAN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.288
Numéro MDL:
Autres remarques