Documents
R494992
2-(4-DIMETHYLAMINO-PHENYLIMINO)-BENZO(DE)THIOCHROMEN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.427
Numéro MDL:
Autres remarques