Principaux documents
R494445
N-(9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-1-ANTHRACENYL)-1-NITRO-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H14N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.444
Numéro MDL:
Autres remarques