Principaux documents
R490660
(4-BENZYL-PIPERAZIN-1-YL)-THIOPHEN-2-YLMETHYLENE-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.414
Numéro MDL:
Autres remarques