Principaux documents
R490067
2-PHENOXY-N-(4-(THIAZOL-2-YLSULFAMOYL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.455
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.