Documents
R489441
5-(4-BROMO-BENZYLIDENE)-3-(4-ETHOXY-PHENYL)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14BrNO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.35
Numéro MDL:
Autres remarques