Documents
R488607
N-(2-FURAN-2-YL-1-((FURAN-2-YLMETHYL)-CARBAMOYL)-VINYL)-4-METHYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.377
Numéro MDL:
Autres remarques