Principaux documents
R488402
5-(3-METHYL-THIOPHEN-2-YLMETHYLENE)-3-PHENETHYL-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NOS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.507
Numéro MDL:
Autres remarques