Documents
R484326
2-({2-OXO-2-PHENYL-1-[(2-THIENYLCARBONYL)AMINO]ETHYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.559
Numéro MDL:
Autres remarques