Principaux documents
R484067
N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-BENZO(B)THIOPHEN-2-YL)-2-PHENOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.393
Numéro MDL:
Autres remarques