Principaux documents
R481688
(5E)-5-{[5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18BrN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.473
Numéro MDL:
Autres remarques