Principaux documents
R478008
ETHYL (2Z)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-2-(1-ETHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.592
Numéro MDL:
Autres remarques