Principaux documents
R477737
ETHYL (2E)-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-2-(4-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.515
Numéro MDL:
Autres remarques