Principaux documents
R476625
4-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((FURAN-2-YLMETHYL)-AMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12Cl4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.076
Numéro MDL:
Autres remarques