Principaux documents
R473855
2-OXO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2H-CHROMEN-7-YL 2-{[(BENZYLOXY)CARBONYL]AMINO}-3-(4-CHLOROPHENYL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H19ClF3NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.904
Numéro MDL:
Autres remarques