Principaux documents
R467413
N-(2-CHLORO-5-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-2-PHENOXY-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.709
Numéro MDL:
Autres remarques