Principaux documents
R465615
3-ETHYL-2-METHYL-5-PHENYL-BENZOOXAZOL-3-IUM, ETHANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.436
Numéro MDL:
Autres remarques