Principaux documents
R464260
POTASSIUM 3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL(METHYL)SULFAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H9ClKNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.74
Numéro MDL:
Autres remarques