Principaux documents
R462888
N-(4-{[2-(2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZINO]SULFONYL}PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N5O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.353
Numéro MDL:
Autres remarques