Documents
R460400
ETHYL 2-({2-[(6-TERT-BUTYL-3-CYANO-4-PHENYL-2-PYRIDINYL)SULFANYL]PROPANOYL}AMINO)-4,5-DIMETHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H31N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.706
Numéro MDL:
Autres remarques