Principaux documents
R460176
(4,5,6,7-TETRACHLORO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H3Cl4NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.952
Numéro MDL:
Autres remarques