Principaux documents
R454915
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-(5-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H23N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.405
Numéro MDL:
Autres remarques