Principaux documents
R454737
2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(3E)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.444
Numéro MDL:
Autres remarques