R453781
N'-[(E)-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.413
Numéro MDL:
Autres remarques