Documents
R447021
N-{4-[2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]PHENYL}-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.497
Numéro MDL:
Autres remarques