Principaux documents
R446432
9-(PHENYL-HYDRAZONO)-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONIC ACID BIS-(2-CHLORO-PHENYL) ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H20Cl2N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.549
Numéro MDL:
Autres remarques