Principaux documents
R442747
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H29N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.629
Numéro MDL:
Autres remarques