Documents
R441481
9-BROMO-5-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)-5-(3-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.349
Numéro MDL:
Autres remarques