Principaux documents
R440418
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.47
Numéro MDL:
Autres remarques